Learn More
Benzazon in Methanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12919593 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12919593 10 ml 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12919593 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P806020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bentazon
Verpackung Ampulle
CAS 25057-89-0
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C10H12N2O3S
Konzentration 10  μg/mL
InChI-Schlüssel ZOMSMJKLGFBRBS-UHFFFAOYSA-N
Typ Standardlösung für organische Einzelkomponenten
SMILES CC(C)N1C(=O)C2=CC=CC=C2NS1(=O)=O
IUPAC-Name 2,2-Dioxo-3-Propan-2-yl-1 H-2$l^{6},1,3-Benzothiadiazin-4-on
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 240.277
PubChem CID 2328
Menge 10 ml
ChEBI CHEBI:3018