Learn More
Beta-BHC in Toluen 100μ g/ml, Fisher Chemical™
Catalog Number 12946833
Click to view available options
Menge:
1 ml
Verpackung:
Ampulle(n)
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemischer Name oder Material Beta-HCH
Konzentration 100 μg/ml
CAS 319-85-7
Verpackung Ampulle(n)
Menge 1 ml
Summenformel C6H6Cl6
InChI-Schlüssel JLYXXMFPNIAWKQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(C(C(C(C(C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
IUPAC-Name 1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan
Molekulargewicht (g/mol) 290.814
PubChem CID 727
ChEBI CHEBI:24536
Lösungsmittel oder Matrix Toluol