missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Captan in Acetonitril 10 μg/ml, Fisher Chemical™

Catalog Number 12919753
Click to view available options
Menge:
10 ml
Verpackung:
Ampulle(n)
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.

Chemischer Name oder Material Captan
Konzentration 10 μg/ml
CAS 1527-98-6
Verpackung Ampulle(n)
Menge 10 ml
Summenformel C10H12N4O4
MDL-Nummer MFCD00191327
UN-Nummer 1648
InChI-Schlüssel IKGRHEWIFBFXPP-IZZDOVSWSA-N
SMILES CCC\C=N\NC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
IUPAC-Name (1E)-1-Butyliden-2-(2,4-dinitrophenyl)hydrazin
Molekulargewicht (g/mol) 252.23
PubChem CID 9601272
Lösungsmittel oder Matrix Acetonitril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Captan,1,2,3,6-tetrahydro-N-(trichloromethylthio)phthalimide 10ug/ml in acetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'