missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorfenprop-methyl in Iso-octan 10μ g/ml, Fisher Chemical™

Artikelnummer. 12996983 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12996983 10 ml 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12996983 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P879530

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Chlorfenprop-methyl
Verpackung Ampulle
CAS 14437-17-3
Summenformel C10H10Cl2O2
Konzentration 10  μg/mL
InChI-Schlüssel YJKIALIXRCSISK-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC ( = O) C (CC1 = CC = C (C = C1) Cl) Cl
IUPAC-Name Methyl-2-Chloro-3-(4-Chlorophenyl)Propanoat
Solvent or Matrix Iso-Oktan
Molekulargewicht (g/mol) 233.088
PubChem CID 26693
Menge 10 ml
ChEBI CHEBI:82236
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ORGANIC SINGLE COMPONENT STANDARD SOLUTION 10ug/ml Chlorfenprop-methyl in Iso-octane (P879530)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.