Learn More
Metabolit Dekabromdiphenylether in Toluol100μ g/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12922784 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12922784 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12922784 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P837330
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decabromdiphenylether
Verpackung Ampulle(n)
CAS 1163-19-5
Summenformel C12Br10O
Konzentration 100 mu;g/ml
InChI-Schlüssel WHHGLZMJPXIBIX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1Br)Br)Br)Br)Br)OC2=C(C(=C(C(=C2Br)Br)Br)Br)Br
IUPAC-Name 1,2,3,4,5-Pentabrom-6-(2,3,4,5,6-Pentabromphenoxy)benzol
Solvent or Matrix ISO-Oktan/Toluol (9/1)
Molekulargewicht (g/mol) 959.171
PubChem CID 14410
Menge 1 ml
ChEBI CHEBI:82436