Learn More
Dieldrin in Methanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
1 ml
Verpackung:
Ampulle(n)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dieldrin |
Konzentration | 100 μg/ml |
CAS | 60-57-1 |
Verpackung | Ampulle(n) |
Menge | 1 ml |
Summenformel | C12H8Cl6O |
InChI-Schlüssel | DFBKLUNHFCTMDC-YNXGVQRSSA-N |
SMILES | C1C2C3C(C1C4C2O4)C5(C(=C(C3(C5(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
Molekulargewicht (g/mol) | 380.895 |
PubChem CID | 101820673 |