Learn More
Disulfoton-sulfon in Methanol 100μ g/ml, Fisher Chemical™
Catalog Number 12945904
Click to view available options
Menge:
1 ml
Verpackung:
Ampulle(n)
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemischer Name oder Material Disulfoton-Sulfon
Konzentration 100 μg/ml
CAS 2497-06-5
Verpackung Ampulle(n)
Menge 1 ml
Summenformel C8H19O4PS3
InChI-Schlüssel BKVJOVPVLOJPKJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOP ( = S) (OCC) SCCS ( = O) ( = O) CC
IUPAC-Name Dietoxy-(2-Ethylsulfonylethylsulfanyl)-Sulfanyliden-$l^{5}-Phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 306.39
PubChem CID 17241
Lösungsmittel oder Matrix Methanol