Learn More
Phenthoat in Methanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
1 ml
Verpackung:
Ampulle
Spezifikation
Konzentration | 100 μg/ml |
CAS | 2597-03-7 |
Verpackung | Ampulle |
Menge | 1 ml |
Typ | Standardlösung mit einer Komponente |
Summenformel | C12H17O4PS2 |
InChI-Schlüssel | XAMUDJHXFNRLCY-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | CCOC ( = O) C (C1 = CC = CC = C1) SP ( = S) (OC) OC |
IUPAC-Name | Ethyl-2-Dimethoxyphosphinothioylsulfanyl-2-Phenylacetat |
Molekulargewicht (g/mol) | 320.36 |