Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Procymidone |
| Verpackung | Ampulle |
| CAS | 32809-16-8 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Summenformel | C13H11Cl2NO2 |
| Konzentration | 100 μg/mL |
| InChI-Schlüssel | QXJKBPAVAHBARF-UHFFFAOYSA-N |
| Typ | Organic Single-component Standard Solution |
| SMILES | CC12CC1(C(=O)N(C2=O)C3=CC(=CC(=C3)Cl)Cl)C |
| IUPAC-Name | 3-(3,5-dichlorphenyl)-1,5-dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]Hexan-2,4-dion |
| Mehr anzeigen |