missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terbumeton in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™

Artikelnummer. 12960114 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12960114 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12960114 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P852700

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Terbumeton
Verpackung Ampulle
CAS 33693-04-8
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C10H19N5O
Konzentration 100 μg/mL
UN-Nummer 1230
InChI-Schlüssel BCQMBFHBDZVHKU-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
SMILES CCNC1=NC(=NC(=N1)OC)NC(C)(C)C
IUPAC-Name 2-N-tert-butyl-4-N-ethyl-6-methoxy-1,3,5-triazin-2,4-Diamin
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 225.296
PubChem CID 36584
Menge 1 mL
ChEBI CHEBI:81947
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Terbumeton,2-tert-butylamino-4-ethylamino-6-methoxy-1,3,5-triazine 100ug/ml in methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P361 + P364-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.