Learn More
Metaflumizone, TRC
Artikelnummer. 17942895
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17942895 50 mg 50 Milligramm
17914125 1 g 1 Gramm
17983945 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17942895 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM22582550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139968-49-3
Summenformel C24 H16 F6 N4 O2
Molekulargewicht (g/mol) 506.4
Synonym 2-[2-(4-Cyanophenyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]hydrazinecarboxamide, Altrevin, Alverde, BAS 320, BAS 32001, BAS 320021, BAS 3201, BAS 320I, BASF 320, Metaflumizone, NNI 0250
IUPAC-Name 1-[[2-(4-cyanophenyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]amino]-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
SMILES FC(F)(F)Oc1ccc(NC(=O)NN=C(Cc2ccc(cc2)C#N)c3cccc(c3)C(F)(F)F)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metaflumizone
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H16F6N4O2/c25-23(26,27)18-3-1-2-17(13-18)21(12-15-4-6-16(14-31)7-5-15)33-34-22(35)32-19-8-10-20(11-9-19)36-24(28,29)30/h1-11,13H,12H2,(H2,32,34,35)
Formelmasse 506.1177