Learn More
Fisherbrand™ Bead Mill Homogenisatorzubehör, Großpackung Beads aus Zirkoniumkeramikoxid
Für den Einsatz mit Bead Mill 4 und 24 Homogenisatoren
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.63000kg
Beschreibung
- 500 g Beads zur Befüllung von bis zu 500 2 ml-Probenröhrchen
- Probenröhrchen nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Großpackung Metall-Beads | |
Metall | |
500 g |
2,38 mm | |
Bead Mill 4 und 24 Homogenisatoren |