Learn More
Hamilton™ Kundenspezifische Nadeln mit Luer-Lock-Metallansatz aus Edelstahl, Spitzentyp 5 oder AS
Die Metallnabe bildet die stabilste Verbindung zur Nadel und eignet sich somit perfekt für wiederholtes Septumdurchstechen.
Marke: Hamilton™ 7751-07
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- In verschiedenen Gauges erhältlich
- Autoklavierbar
- Metallnaben aus vernickeltem Messing
- Kundenspezifische Länge
- Kompatibel mit Luer-Lock (TLL)-Spritzen aus PTFE
- Das Design wird durch eine Reihe universeller Normen gesteuert, die die Kompatibilität zwischen den Herstellern gewährleisten
- Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
Spezifikation
Punkt 5 oder AS | |
6er-Pckg. |