Learn More
Grant Instruments™ Pumpenanschluss aus Metall
Geeignet für halbstarre Schläuche. Grant Instruments™ Pumpensteckverbinder aus Metall sind für die Verwendung mit Grant Kühlbädern und Wärmepumpen geeignet
Marke:  Grant Instruments™ M-SR6
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15172595
Menge Preis
1 174.75 € / 1 Stück
10 162.67 € / 1 Stück
Verfügbar ab
06-07-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Metallpumpe mit Ein-/Auslassanschluss
  • Die besonders schnelle Ausführung mit doppelter Abdichtung passt sich halbfesten Schläuchen an
  • Temperaturbereich von -20 bis 100 °C
Spezifikation
Spezifikation
Passend für halbstarren Schlauch mit 6 mm Durchmesser
Metall
Pumpenanschluss
-20°C to +100°C