Learn More
Macherey-Nagel™ Metallfedern
Zur Verwendung mit Mikroeinsätzen für Autosamplerfläschchen. Macherey-Nagel™-Metallfedern für Fläschcheneinsätze sind optionale Metallfedern, die als Stoßdämpfer dienen, um beim Einsetzen oder bei der Verwendung kompatibler Einsätze einen Bruch zu verhindern.
13.55 € - 13.75 €
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10226311
|
Macherey-Nagel™
702974.1 |
30 mm | 0,1 ml-Einsatz (702968) oder 0,15 ml-Einsatz (702968.1) für Fläschchen mit kleiner Öffnung |
13.75 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10185161
|
Macherey-Nagel™
702974 |
40 mm | 0,3 ml Einsatz für N13 Schraubfläschchen (702972) |
13.55 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Feder 702974: Zur Verwendung mit 0.3 ml-Einsatz für N13-Fläschchen mit Schraubverschluss (MFR.-Nr. 702972)
- Feder 702974.1: Verwendung mit 0.1 ml-Einsatz (MFR.-Nr. 702968) oder 0.15 ml-Einsatz (MFR.-Nr. 702968.1) für Fläschchen mit kleinen Öffnungen
- Die Metallfeder schützt vor Beschädigungen während des Einsetzens oder, wenn eine Nadel auf den Boden drückt
- Starke, flexible Federn dienen als Stoßdämpfer
- Verpackt als 100 Stück in einem Polyethylen-Beutel (PE)
- Kompatible Einsätze und Fläschchen sind separat erhältlich
Spezifikation
Metall | |
100/Packung |