Learn More
VACUUBRAND™ Metall-Vakuumrohr mit kleinen Flanschen KF
Artikelnummer. 10292361 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
10
16
25
DN 40
Gesamtlänge (metrisch):
250 mm
25 cm
50 cm
75 cm
100 cm
Packungsgröße:
1 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße Gesamtlänge (metrisch) unitSize
10292361 16 75 cm 1 Stück
10025301 10 50 cm 1 Stück
10788601 16 25 cm 1 Stück
10324161 16 50 cm 1 Stück
10394251 25 50 cm -
10384251 25 25 cm -
10640682 DN 40 50 cm 1 Stück
10509341 25 100 cm 1 Stück
10046679 DN 40 100 cm 1 Stück
10340742 DN 40 75 cm -
10439312 25 75 cm 1 Stück
10528571 10 75 cm 1 Stück
10574132 10 100 cm 1 Stück
10633762 10 250 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10292361 Lieferant VACUUBRAND™ Lieferanten-Nr. 20673326
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine robuste Anschlussmöglichkeit für das Labor mit hoher Flexibilität.
  • Aus Edelstahl.
  • Für verschiedene Durchmesser und Längen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Einzelner Biegeradius von 29
Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Material Metall, Edelstahl
Gesamtlänge (metrisch) 75 cm
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße 16
Produkttyp Vakuumschläuche