Learn More
Brady™ MetaLabel™ Serie Metallisierte, nichtmetallische Etiketten, B-413
Zur Kennzeichnung von Bauteilen bis hin zu fertigen Produkten. Brady™ Metallisierte/nicht-metallisierte Etiketten sind aus metallisiertem/nicht-metallisiertem Polyester gefertigt.
Marke: Brady™ 104176
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.52180kg
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Acrylatbasierter, industrietauglicher Klebstoff für vielfältige Anwendungen
Spezifikation
UL-anerkannt; cUL-anerkannt | |
Acryl, Permanent | |
Satin | |
Polyester (B-480) | |
Ressourcennachverfolgung, Kennzeichnung für allgemeine und industrielle Zwecke, Typenschilder | |
1 | |
Rechteck | |
-70 °C bis 110 °C | |
0.086 mm | |
31,75 x 69,85 mm | |
69,85 mm | |
31.75 mm |
Etiketten für Thermotransferdrucker | |
Hellgrau | |
Rolle | |
Metallisiertes, nichtmetallisches Etikett | |
IP300, IP600 Drucker | |
3000/Packung | |
B x H: 69.85 x 31.75 mm | |
0.0034 Zoll | |
34.93 mm | |
2,75 in. | |
1.25 Zoll |