Learn More
Brady™ MetaLabel™ Serie Metallisierte, nichtmetallische Etiketten, B-413
Zur Kennzeichnung von Bauteilen bis hin zu fertigen Produkten. Brady™ Metallisierte/nicht-metallisierte Etiketten sind aus metallisiertem/nicht-metallisiertem Polyester gefertigt.
Marke: Brady™ 104170
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.83690kg
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Acrylatbasierter, industrietauglicher Klebstoff für vielfältige Anwendungen
Spezifikation
UL-anerkannt; cUL-anerkannt | |
Acryl, Permanent | |
Satin | |
Polyester (B-480) | |
Ressourcennachverfolgung, Kennzeichnung für allgemeine und industrielle Zwecke, Typenschilder | |
27.31 mm | |
10.000/Packung | |
25,4 x 12,7 mm (B x H) | |
0.0034 Zoll | |
15.24 mm | |
1 in. | |
0.5 Zoll |
Etiketten für Thermotransferdrucker | |
Hellgrau | |
Rolle | |
Metallisiertes, nichtmetallisches Etikett | |
IP300, IP600 Drucker | |
3 | |
Rechteck | |
-70 °C bis 110 °C | |
0.086 mm | |
12,70 x 25,40 mm | |
25,4 mm | |
12.7 mm |