Learn More
Brady™ MiniMark™ Fälschungssichere Etiketten aus metallisiertem Polyester
Metalized MiniMark™ Polyester Tamper Evident Labels for secure identification that indicates if it has been tampered with. B-438 tape leaves a ''checkerboard'' footprint if removed and a checkerboard also appears on top surface of label to prevent label re-use.
445.00 € - 515.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RoHS, 2002/95/EG-Richtlinie |
---|---|
Beschreibung | MiniMark manipulationssichere Etiketten |
Klebstofftyp | Acryl, Manipulationssicher |
Farbe | Silber |
Ausführung | Matt |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11751795
|
Brady™
710109 |
76,2 mm | 25,4 mm |
515.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11781795
|
Brady™
710108 |
50,8 mm | 25,4 mm |
454.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11751735
|
Brady™
710110 |
76,2 mm | 50,8 mm |
445.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Ideal for product rating plates, product warranty labels and asset identification labels.
- See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Spezifikation
RoHS, 2002/95/EG-Richtlinie | |
Acryl, Manipulationssicher | |
Matt | |
Thermal Transfer | |
Typen- und Nummernschilder, die hohe Leistungsfähigkeit und den Nachweis der Entfernung von Etiketten erfordern | |
1 | |
-40°F to +104°F | |
56 lb./in.(981 N/100 mm), 117 %, 60 lb./in.(1051 N/100 mm), 90 % | |
0,021 mm |
MiniMark manipulationssichere Etiketten | |
Silber | |
Polyester | |
Manipulationssicher | |
MiniMark-Drucker | |
-40°C | |
-40°bis +10 °C | |
0.0033 in. |