Learn More
Brady™ Metallisierte Polyester-Etiketten für M6/M7-Drucker
Artikelnummer. 17841509
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,375 x 1 in.
0,5 x 1 in.
0,5 x 1,5 in.
0,75 x 1,5 in.
1 x 1,5 in.
1,5 x 1,5 in.
1,9 x 3 in.
1,9 x 4 in.
2 x 1 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Höhe (metrisch):
9,53 mm
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,26 mm
50,8 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
500 Rollen
500 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Zur Verwendung mit (Geräte) Höhe (metrisch) Form unitSize
17841509 0,5 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 12,7 mm Rechteck 500 Stück
17801379 0,375 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 9,53 mm Rechteck 500 Rollen
17881589 0,5 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 12,7 mm Rechteck 500 Stück
17821499 0,75 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 19,05 mm Rechteck 250 Stück
17851649 1 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 25,4 mm Rechteck 250 Stück
17861649 1,5 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 38,1 mm Quadratisch 250 Stück
17811619 1,9 x 3 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 48,26 mm Rechteck 100 Stück
17861529 1,9 x 4 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 48,26 mm Rechteck 100 Stück
17868394 2 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 50,8 mm Rechteck 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17841509 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173729
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Glänzende metallisierte Polyesteretiketten sind für hohe Haftung auf strukturierten Metallen, pulverbeschichteten Oberflächen und Kunststoffen mit geringer Oberflächenspannung konzipiert.
  • Dauerhafter Acrylklebstoff hält zahlreichen Lösungsmitteln und unterschiedlichen Temperaturen stand
  • UL-zugelassen, CSA-zugelassen, RoHS-konform
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis 90 °C (-40 °F °bis 194 °F)
  • Hergestellt aus B-435A Polyester-Material
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität AGA Approved, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA zugelassen, UL-anerkannt
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Silber
Ausführung Glanz
Format Stanzform
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Leiterplattenkennzeichnung, Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 500 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +266 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 °C bis +130 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,003 in.
Dicke (metrisch) 0.0762 mm
Abmessungen (L x B) 0,5 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Höhe (metrisch) 12,7 mm
Alternate Part Number M6-17-435