Learn More
Justrite™ Metallschrank für Säuren mit ChemCor™ Auskleidung
Maximaler Schutz Ihren Mitarbeiter vor aggressiven Säuren und korrosiven Chemikalien mit dem Justrite Metallic Acid Cabinet mit ChemCor™ Liner.
Marke:  Justrite™ 8930222
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11945446
  • 3435.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet: Beide Modelle verfügen über einen zusätzlichen Ablagekasten aus Polyethylen. Der Ablagekasten kann auf dem Schrank befestigt und als zusätzliche Arbeitsfläche genutzt werden. Zudem hat der Endanwender die Wahl zwischen zwei Aufklebern: “Basen” oder “SÄUREN”
Beschreibung
Beschreibung
  • 100 % nahtlose ChemCor™ Schutzfolie an allen Innenwänden, Oberseiten, Auffangwannen, Innentüren und Einlegeböden schützt freiliegende Schrankflächen vor Rost und Korrosion
  • Die nahtlose Oberfläche macht Nieten oder Befestigungselemente überflüssig und verhindert Korrosion durch durchlaufende Chemikalien
  • Die langlebige, porenfreie Innenbeschichtung aus Thermoplast widersteht Verfärbungen und kann problemlos und gründlich gereinigt werden
  • Doppelwände aus 18-Gauge-Stahlblech, geschweißt
  • Mit flüssigkeitsdichter Auffangwanne 2 Zoll (5 cm), zwei Lüftungsöffnungen, verstellbaren Einlegeböden und höhenverstellbaren Füßen
  • Außenseiten, vollständig mit Epoxidharzbeschichtung und mit eingebrannter blauer Pulverbeschichtung, sind besonders widerstandsfähig gegen Beschädigung durch aggressive Chemikalien
Zertifizierungen
FM-zugelassen.
Compliance
Erfüllen die OSHA- und NFPA-Anforderungen.
Serviceleistungen
10 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
100,3 cm
44 Zoll
Stahl (CR)
102 kg
14.56 Zoll
45,72 cm
30 gal.
39.5 Zoll
100,6 cm
Entzündbare Stoffe
109 cm
112 cm
1
37 cm
Epoxid, Thermoplast
ChemCor™ Liner, doppelwandige Konstruktion aus geschweißtem Stahl, flüssigkeitsdichte 2 Zoll-Auffangbehälter, zwei Belüftungsöffnungen, verstellbare Einlegeböden, selbstverriegelnde Drei-Punkt-Schiebetüren aus Edelstahl mit U-Loc™ abschließbarem Griff, Stoßblech
18 Zoll
37 x 100,3 x 100,6 cm (14,56 x 39,5 x 39,62 in.)
225 lb.
1
39.62 Zoll
Lagerschrank
43 Zoll
Blau
Selbstschließend
FM, NFPA, OSHA