Learn More
Thermo Scientific Chemicals Metanilgelb (Tech.), 85 %
Catalog Number p-156278
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
587-98-4
C18H14N3NaO3S
375.378
NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
Acid Yellow 36, 3-[[4-(Phenylamino)phenyl]azo]benzenesulfonic acid monosodium salt, C.I. 13065, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
3935589
CHEBI:87235
Natrium;3-[(4-Anilinophenyl)Diazenyl]Benzolsulfonat
C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
587-98-4
C18H14N3NaO3S
375.378
NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
Acid Yellow 36, 3-[[4-(Phenylamino)phenyl]azo]benzenesulfonic acid monosodium salt, C.I. 13065, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
3935589
CHEBI:87235
Natrium;3-[(4-Anilinophenyl)Diazenyl]Benzolsulfonat
C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Metanil Yellow
Namenshinweis tech., 85%
Farbstoffgehalt 80% min.
Beilstein 16, 330
Merck Index 15, 5999
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, moderately soluble in benzene and ether, slightly soluble in acetone
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 375.38
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Orange
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.