Learn More
Metaphosphorsäure, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-21327
Click to view available options
Menge:
100g
500g
Verpackung:
Glasflasche
37267-86-0, 50813-16-6
HO3P
79.979
MFCD00011351
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
3084658
OP(=O)=O
37267-86-0, 50813-16-6
HO3P
79.979
MFCD00011351
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
3084658
OP(=O)=O
Metaphosphorsäure, 40 bis 46 % (HPO3), HO3P, CAS-Nummer-37267-86-0, 50813-16-6, Hydrenphosphonat, Metaphosphorsäure, Meta-Phosphorsäure, Wasserstoffphosphonat, Phosphorsäure, m-Phosphorsäure, Metaphosphorsäure HPO3, Phosphonat 1-, x-Phosphatgruppe, UNII-mtk99r3uv0, 500 g, max. 5 ppm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Metaphosphoric acid
Schwermetalle (als Pb) Max. 50 ppm
Verpackung Glasflasche
Menge 100g
Strukturformel (HPO3)n
Physikalische Form Glasige Masse
Fieser 01,665; 16,177
Merck Index 15, 7457
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.Andere Löslichkeiten: Langsam säurebildend (Orthosäure), löslich in Alkohol
Formelmasse 79.98
Reinheit (%) 40 to 46% (HPO3)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Metaphosphoric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.