Learn More
Metapneumovirus Glycoprotein G Antibody [Alexa Fluor™ 405] - (HMPV/Homo sapiens/PER/CFI0320/2010/A), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30281619 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30281619 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30281619 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP343773AF405
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Metapneumovirus Glycoprotein G Polyclonal antibody specifically detects Metapneumovirus Glycoprotein G in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Metapneumovirus Glycoprotein G
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 405
Verdünnung Western Blot, ELISA
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Metapneumovirus Glycoprotein G (HMPV/Homo sapiens/PER/CFI0320/2010/A) (RefSeq#: AHV79442.1; Asn52-Asn228)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG