missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metenolon-Enanthat, Lipomed

Artikelnummer. 30462315
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30462315 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30462315 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMMTN181850

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.

Metenolon-Enanthat
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Primobolan
CAS 303-42-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Primobolan
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C27 H42 O3
Synonym Metenolone enanthate, Methenolone 17-enanthate, Methenolone enanthate, NSC 64967, Primobolan Depot, 17 beta-Hydroxy-1-methyl-5 alpha-androst-1-en-3-one heptanoate, 17 beta-Hydroxy-1-methyl-5 alpha-androst-1-en-3-one heptanoate, 17 beta-Hydroxy-1-methyl-5 alpha-androst-1-en-3-one heptanoate, 17 beta-Hydroxy-1-methyl-5 alpha-androst-1-en-3-one heptanoate, 17 beta-Hydroxy-1-methyl-5 alpha-androst-1-en-3-one heptanoate, 17 beta-Hydroxy-1-methyl-5 alpha-androst-1-en-3-one heptanoate, 17 beta-Hydroxy-1-methyl-5 alpha-androst-1-en-3-one heptanoate, 17 beta-Hydroxy-1-methyl-5 alpha-androst-1-en-3-one heptanoate, 17 beta-Hydroxy-1-methyl-5 alpha-androst-1-en-3-one heptanoate, 17 beta-Hydroxy-1-methyl-5 alpha-androst-1-en-3-one heptanoate
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCCCCCC(=O)O[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CC[C@H]4 CC(=O)C=C(C)[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C
IUPAC-Name [(5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-1,10,13-Trimethyl-3-oxo-4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]heptanoat
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 414.62
Menge 50 mg
Formelmasse 414.3134 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.