missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metergoline, Tocris Bioscience™

5-HT2 antagonist. Also 5-HT1 antagonist and 5-HT1D ligand. Has moderate affinity for 5-HT6 and high affinity for 5-HT7

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 059050

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13417793

  • 269.29 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 20-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Antagonist at 5-HT1/5-HT2 with activity at 5-HT1D. Has moderate affinity for 5-HT6 and high affinity for 5-HT7.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

17692-51-2
403.526
metergoline, liserdol, metergolin, methergoline, metergolina, metergolinum, metergolina dcit, metergolinum latin, metergolina spanish, metergoline inn:ban
CHEBI:64216
CN1CC(CC2C1CC3=CN(C4=CC=CC2=C34)C)CNC(=O)OCC5=CC=CC=C5
C25H29N3O2
WZHJKEUHNJHDLS-QTGUNEKASA-N
28693
benzyl N-[[(6aR,9S,10aR)-4,7-dimethyl-6,6a,8,9,10,10a-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-yl]methyl]carbamate

Spezifikation

Metergoline
17692-51-2
metergoline, liserdol, metergolin, methergoline, metergolina, metergolinum, metergolina dcit, metergolinum latin, metergolina spanish, metergoline inn:ban
CN1CC(CC2C1CC3=CN(C4=CC=CC2=C34)C)CNC(=O)OCC5=CC=CC=C5
403.526
CHEBI:64216
>98%
50mg
C25H29N3O2
WZHJKEUHNJHDLS-QTGUNEKASA-N
benzyl N-[[(6aR,9S,10aR)-4,7-dimethyl-6,6a,8,9,10,10a-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-yl]methyl]carbamate
28693
403.52
Videos