missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methacrylsäureamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7046566
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
79-39-0
C4H7NO
85.106
MFCD00008018
FQPSGWSUVKBHSU-UHFFFAOYSA-N
methacrylamide, 2-methylacrylamide, methacrylic amide, methacrylic acid amide, 2-propenamide, 2-methyl, 2-methylpropenamide, methacryamide, methylacrylic amide, mhoromer bm801, alpha-methyl acrylic amide
6595
CHEBI:51759
2-Methyl-2-propenamid
CC(=C)C(=O)N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
79-39-0
C4H7NO
85.106
MFCD00008018
FQPSGWSUVKBHSU-UHFFFAOYSA-N
methacrylamide, 2-methylacrylamide, methacrylic amide, methacrylic acid amide, 2-propenamide, 2-methyl, 2-methylpropenamide, methacryamide, methylacrylic amide, mhoromer bm801, alpha-methyl acrylic amide
6595
CHEBI:51759
2-Methyl-2-propenamid
CC(=C)C(=O)N

Methacrylamide is a reagent used in the production of polymers and copolymers. It is also used as a raw material in the production of chemicals for industrial and professional use such as textiles, leather, fur, bulk, large scale chemicals (including petroleum products), fine chemicals, formulation [mixing] of preparations and/or re-packaging (excluding alloys), building and construction work, electricity, steam, gas, water supply and sewage treatment.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Methacrylamid ist ein Reagenz für die Herstellung von Polymeren und Copolymeren. Wird auch als Rohstoff für die Herstellung von Chemikalien für den industriellen und professionellen Gebrauch verwendet, wie z. B. für Textilien, Leder, Pelze, Schüttgüter, Großchemikalien (einschließlich Erdölprodukte), Feinchemikalien, Formulierung [Mischung] von Zubereitungen und/oder Umverpackungen (ausgenommen Legierungen), Bau- und Konstruktionsarbeiten, Strom, Dampf, Gas, Wasserversorgung und Abwasserbehandlung.

Löslichkeit
Wasserlöslich (202 g/l bei 20 °C).

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methacrylamide
Schmelzpunkt 107°C to 112°C
Dichte 1.115
Siedepunkt 215°C
Menge 100 g
Beilstein 605397
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (202g/L at 20°C).
Formelmasse 85.11
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'