Learn More
Methansulfonamid, 97+%
Beschreibung
Methansulfonamid reagiert mit Thionylchlorid, Cyanaten, Kohlenstoffdisulfid und Ketonen und Aldehyden zur Herstellung von Pharmazeutika, Aufhellungsmitteln und anderen Zielmolekülen. Wird auch in biologischen Studien zur Vorhersage der Bindungsaffinität und des Bindungsmodus von Proteinligandenkomplexen verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Methansulfonamid reagiert mit Thionylchlorid, Cyanaten, Kohlenstoffdisulfid und Ketonen und Aldehyden zur Herstellung von Pharmazeutika, Aufhellungsmitteln und anderen Zielmolekülen. Wird auch in biologischen Studien zur Vorhersage der Bindungsaffinität und des Bindungsmodus von Proteinligandenkomplexen verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in DMSO und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methanesulfonamide |
| Schmelzpunkt | 87°C to 93°C |
| Menge | 50 g |
| Beilstein | 1740835 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in DMSO and methanol. |
| Formelmasse | 95.13 |
| Reinheit (%) | ≥98% |
RUO– Nur für Forschungszwecke