Learn More
Methansulfonamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510467
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
3144-09-0
CH5NO2S
95.12
MFCD00007940
HNQIVZYLYMDVSB-UHFFFAOYSA-N
methylsulfonamide, methane sulfonamide, methanesulphonamide, methansulfonamid, methyl sulfonamide, aminosulfane dioxide, methyl sulfonylamine, ch3so2nh2, mesylamine, methansulfonamide
72879
methanesulfonamide
CS(N)(=O)=O
3144-09-0
CH5NO2S
95.12
MFCD00007940
HNQIVZYLYMDVSB-UHFFFAOYSA-N
methylsulfonamide, methane sulfonamide, methanesulphonamide, methansulfonamid, methyl sulfonamide, aminosulfane dioxide, methyl sulfonylamine, ch3so2nh2, mesylamine, methansulfonamide
72879
methanesulfonamide
CS(N)(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methanesulfonamide
Schmelzpunkt 88.0°C to 92.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3SO2NH2
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 95.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle, Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanesulfonamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.