Learn More
Methansulfonylessigsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methanesulfonylacetic Acid |
| CAS | 2516-97-4 |
| Summenformel | C3H6O4S |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H6O4S/c1-8(6,7)2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5) |
| SMILES | CS(=O)(=O)CC(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-Methylsulfonylessigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 138.14 |
| Formelmasse | 137.9987 |