Learn More
Methansulfonylessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30471438
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30471438 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30471438 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM28760850MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanesulfonylacetic Acid
CAS 2516-97-4
Summenformel C3H6O4S
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H6O4S/c1-8(6,7)2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
SMILES CS(=O)(=O)CC(=O)O
IUPAC-Name 2-Methylsulfonylessigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 138.14
Formelmasse 137.9987