Learn More
Methanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046137
16.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
67-56-1
CH4O
32.04
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
887
CHEBI:17790
Methanol
CO
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
67-56-1
CH4O
32.04
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
887
CHEBI:17790
Methanol
CO
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Methanol ist für die Synthese von Nukleinsäuren und Peptiden nützlich. Es wird als Frostschutzmittel, Lösungsmittel, Kraftstoff und Vergällungsmittel für Ethanol verwendet. Dient auch zur Herstellung von Biodiesel. Kommt zur Synthese von Formaldehyd und Essigsäure zum Einsatz. Ist auch nützlich für die Herstellung von Chemikalien, Entfernung von Wasser aus Kraftstoffen in der Automobil- und Luftfahrt, als Lösungsmittel für Farben und Kunststoffe sowie als Bestandteil in einer Vielzahl von Produkten. Spielt eine wichtige Rolle bei der Messung des Methyl-Ester-Gehalts von Pektin. Findet darüber hinaus häufig Einsatz wird in der synthetischen organischen Chemie als Lösungsmittel.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und den meisten organischen Lösungsmitteln einschließlich Ethylacetat, Toluol, Dichlormethan, Chloroform, Tetrahydrofuran und Aceton.
Hinweise
Hygroskopisch. Substanz von Wärmeeinwirkung , Funkenflug, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt -98°C
Dichte 0.791
Siedepunkt 64.7°C
Menge 500 mL
Flammpunkt 11°C (52°F)
Geruch Mild
Brechungsindex 1.329
UN-Nummer UN1230
Beilstein 1098229
Merck Index 14,5957
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and most of the organic solvents including ethyl acetate,toluene,dichloromethane,chloroform,tetrahydrofuran,and acetone.
Formelmasse 32.04
Reinheit (%) 99%