Learn More
Methanol, 99.9 %, für Gradienten-HPLC-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-216769
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
67-56-1
CH4O
32.04
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
887
CHEBI:17790
methanol
CO
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
67-56-1
CH4O
32.04
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
887
CHEBI:17790
methanol
CO
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt -98.0°C
Extinktion (1 cm cell vs HPLC−grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.005 max. at 250nm, 0.005 max. at 260nm, 0.01 max. at 240nm, 0.05 max. at 230nm, 0.1 max. at 220nm, 0.2 max. at 210nm
Farbe Farblos
Azidität 0.0002 meq/g max.
Alkalinität 0.0002 meq/g max.
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Strukturformel CH3OH
Beilstein 01, IV, 1227
Fieser 11,322; 13,337
Merck Index 15, 6029
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
Formelmasse 32.04
Reinheit (%) 99.9%
Güte HPLC-Gradient
Dichte 0.7910g/mL
Siedepunkt 64.7°C
Menge 1 L
Flammpunkt 12°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3280 to 1.3300
Relative Dichte 0.791
Viskosität 0.55 mPa.s (20°C)
Wasser 0.03% Max.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.