Learn More
Methanol, ACS, absolut, geringer Acetongehalt, > 99,8 %, Alfa Aesar™
19.20 € - 100.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11480520
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
031721.AP
500mL
19.20 €
500 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 3
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11388267
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
031721.K2
1L
31.90 €
1 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 4
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11368267
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
031721.M1
4 x 1L
100.00 €
4 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 3
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11378267
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
031721.K7
4L Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Chemische Identifikatoren
67-56-1
32.04
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
887
Methanol
CH4O
MFCD00004595
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CHEBI:17790
CO
Spezifikation
Methanol
Colorless liquid
CH4O
1098229
Miscible with water and most of the organic solvents including ethyl acetate,toluene,dichloromethane,chloroform,tetrahydrofuran,and acetone.
CO
32.04
CHEBI:17790
Flüssig
0.791
1.329
11°C (52°F)
Farblos
500mL
67-56-1
>99.8%
MFCD00004595
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Methanol
887
32.04
ACS
Mild
128 hPa (96mm Hg) at 20°C
64.7°C
°C to 98°C