Learn More
Methanol, ACS-Reagenz, ≥99.8 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methanol |
Schmelzpunkt | -98 °C (Literatur) |
Namenshinweis | ACS-Reagenz, ≥99.8 % |
CAS | 67-56-1 |
CAS Max. % | ≤100.0000% |
Summenformel | CH4O |
Strukturformel | CH3OH |
MDL-Nummer | MFCD00004595 |
UN-Nummer | UN1230 |
Beilstein | 1098229 |