Learn More
Methanol, wasserfrei, 99,9 %, unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methanol, anhydrous |
Schmelzpunkt | °C to 98°C |
Dichte | 0.791 g/mL |
Siedepunkt | 64.7°C |
Menge | 250 mL |
Flammpunkt | 11°C (52°F) |
Physikalische Form | Flüssig |
Brechungsindex | 1.329 |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% |
Beilstein | 1098229 |