Learn More
Methanol, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10191810 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
1 l
2.5 L
2.5 l
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
HDPE-Flasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Kunststoffflasche
Metallbehälter
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
500 Milliliter
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10191810 25 L Metallbehälter 25 Liter
11472854 500 mL Kunststoffbeschichtete Glasflasche 500 Milliliter
10141720 1 l Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Liter
10477322 1 L Kunststoffbeschichtete Glasflasche 1 Liter
10284580 2.5 L Bernsteinfarbene Glasflasche 2.50 Liter
11976961 2.5 L HDPE-Flasche 2.50 Liter
10396090 2.5 l Kunststoffbeschichtete Glasflasche 2.50 Liter
10010240 5 L Kunststoffflasche 5 Liter
10516279 5 L Kunststoffbehälter 5 Liter
10792734 25 L Kunststoffbehälter 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10191810 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. M/4000/25
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CH4O, CAS-Nr. 67-56-1, Holzbenzin, Pyroxylalkohol, Methylhydroxid, Methylalkohol, Holzgeist, Holzalkohol, Methylol, kolumbianischer Alkohol, Carbinol, 2,5 l, 64,7 °C, CHEBI:17790, farblos, 32,04 g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, Methanol, -98 °C, 4595, 32,042 | CAS: 67-56-1 | CH4O | 32,04 g/mol
Ch4O, CAS-Nummer-67-56-1, Methylalkohol, Kolonialalkohol, Holznaphtha, Holzbenzin, Holzalkohol, Methylol, Pyroxylbenzin, Methylhydroxid, kolumbianischer Alkohol, Carbinol, 2,5 l, 64,7 °C, CHEBI:17790, farblos, 32,04 g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, Methanol, –98 °C, 4595, 32,042
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
Schmelzpunkt -98°C
Farbe Farblos
Menge 25 L
Verpackung Metallbehälter
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 128 hPa at 20°C
Viskosität 0.55cp at 20°C
Siedepunkt 64.7°C
Formelmasse 32.04g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.