Learn More
Methanol-d4, 99.8 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051952
Click to view available options
Menge:
Je 10
Je 2
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
811-98-3
CH4O
36.066
MFCD00044637
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
71568
Trideuterio(deuteriooxy)methan
CO
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
811-98-3
CH4O
36.066
MFCD00044637
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
71568
Trideuterio(deuteriooxy)methan
CO
Methyl alcohol-d4 is the labeled analog of methyl alcohol, a common laboratory solvent. It is a common solvent used in NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methanol-d4
Physikalische Form Flüssig, 0.75 mL/Ampullen
Namenshinweis Isotopic
Dichte 0,89 g/mL
Geruch mild
Verpackung Ampullen, vorgeritzt
Menge Je 2
Schmelzpunkt -98 °C
Siedepunkt 64,7 °C
UN-Nummer UN1230
Löslichkeitsinformationen It is miscible with water,ethanol,ether,acetone and chloroform.
Formelmasse 36.07
Reinheit (%) 99.8%