Learn More
Methanol, HPLC für Gradientenanalyse, Fisher Chemical
Catalog Number 10499560
51.70 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21964" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
23.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
18.34 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21663" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
2.5 l
5 L
Verpackung:
Aluminiumdose
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
67-56-1
CH4O
4595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
887
CHEBI:17790
Methanol
CO
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
67-56-1
CH4O
4595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
887
CHEBI:17790
Methanol
CO
Methanol, HPLC für Gradientenanalyse
Spezifikation
Summenformel: CH4O
Wasserlöslich: Ja
Molekulargewicht: 32,04
Schmelzpunkt: -98 °C
Gesundheitsgefahren: Verursacht mittelschwere Augenreizungen, kann Hautreizungen verursachen, kann zu Reizungen des Verdauungstrakts führen
Zur Verwendung mit [Anwendung]: HPLC für Gradientenanalyse
Flammpunkt: 12 °C
CAS-Nr.: 67-56-1
Siedepunkt: 64,7 °C
Gefahrensymbole: F, T
Synonyme: Carbinol, Methylalkohol, Methylhydroxid, Hydroxymethan, Holzgeist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt -144,4 °F, -98 °C
Farbe Farblos
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
Formelmasse 32,04 g/mol
Siedepunkt 148,5 °F, 64,7 °C
Menge 2,5 l
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 128 hPa bei 20 °C
Viskosität 0,55 cp bei 20 °C