Learn More
Methanol, für HPLC, Gradienten-Güteklasse, ACS, Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 16635893
Change view
Click to view available options
Menge:
7 L
30 L
45 L
395 L
Packungsgröße:
30 Liter
395 Liter
45 Liter
7 Liter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16635893 7 L 7 Liter
16605893 30 L 30 Liter
16625893 45 L 45 Liter
16615893 395 L 395 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 16635893 Lieferant Honeywell Burdick & Jackson Lieferanten-Nr. 657277LRC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt -98°C
Farbe Farblos
CAS Max. % 1
Dichte 0.79 g/cm3 (20°C)
Menge 7 L
Flammpunkt 11°C
Siedepunkt 64°C to 65°C (1013 hPa)