Learn More
Methanol, für HPLC-MS, Fisher Chemical
Catalog Number 10532213
35.06 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21964" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
67-56-1
CH4O
32.04
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Methylalkohol, Wood RA:, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Colombian Spirit, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
887
CHEBI:17790
Methanol
CO
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
67-56-1
CH4O
32.04
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Methylalkohol, Wood RA:, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Colombian Spirit, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
887
CHEBI:17790
Methanol
CO
Methanol, für HPLC-MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt -98 °C
Farbe Farblos
Siedepunkt 64.7 °C
Menge 1 l
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 128 hPa bei 20 °C
Viskosität 0.55 W bei 20 °C
Formelmasse 32.04 mol