Learn More
Methanol, für HPLC-MS, Fisher Chemical
35.06 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21964" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21964" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Beschreibung
Methanol, für HPLC-MS
Spezifikation
Schmelzpunkt | -98 °C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 64.7 °C |
Menge | 1 l |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 128 hPa bei 20 °C |
Viskosität | 0.55 W bei 20 °C |
Formelmasse | 32.04 mol |