Learn More
Methanol, LC-MS CHROMASOLV™, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
15 mL
1 l
2.5 l
4 L
20 L
4 x 2.5 l
4 x 4 L
6 x 1 l
144 x 1 L
Beschreibung
- For LC-MS and LC-UV trace metals analysis
- HPLC / UV-VIS quality control
- Low gradient baseline drift
- Low levels of trace metals
- No non-volatile impurities
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methanol |
Strukturformel | CH3OH |
UN-Nummer | UN1230 |
Formelmasse | 32.04 |
Reinheit (%) | ≥99.9% |
Güte | LC-MS CHROMASOLV™ |
Dichte | 0.791g/mL at 25°C |
Menge | 4 L |
Explosionsgrenze | 0.36 |
Flammpunkt | 9°C (48.2°F) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301 + H311 + H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.