missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methanol, geringer Wassergehalt, BakerDRY™, J.T.Baker™

Catalog Number p-5391000
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Bernsteinfarbene Enghalsglasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
67-56-1
CH4O
32.04
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Methylalkohol, Holzalkohol, Holzgeist, Holznaphtha, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Colombian Spirit, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
887
CHEBI:17790
Methanol
CO
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
67-56-1
CH4O
32.04
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Methylalkohol, Holzalkohol, Holzgeist, Holznaphtha, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Colombian Spirit, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
887
CHEBI:17790
Methanol
CO

Speziell für die Verwendung in der Synthese von metallorganischen Verbindungen und Oligonukleotiden

Chemischer Name oder Material Methanol
Namenshinweis geringes Wasser
Formelmasse 32.04
Güte BakerDRY™
Menge 1 l
Flammpunkt 12.00 °C
Verpackung Bernsteinfarbene Enghalsglasflasche
Relative Dichte 1 l = 0.80 kg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'