Learn More
Methanol, Optima™ LC/MS-Gütegrad, Thermo Scientific™
Catalog Number 10031094
51.06 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21964" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
41.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
51.06 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21663" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
51.06 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2.5 L
4 L
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
67-56-1
CH4O
32.04
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Methylalkohol, Holzalkohol, Holzgeist, Holznaphtha, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Colombian Spirit, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
887
CHEBI:17790
Methanol
CO
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
67-56-1
CH4O
32.04
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Methylalkohol, Holzalkohol, Holzgeist, Holznaphtha, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Colombian Spirit, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
887
CHEBI:17790
Methanol
CO
Methanol, > -99,9 %, CH4O, CAS-Nummer-67-56-1, Holzalkohol, Methylhydroxid, Kolonialalkohol, kolumbianischer Alkohol, Holznaphtha, Carbinol, Methylalkohol, Pyroxylalkohol, Holzbenzin, Methylol, 2,5 l
Note: Glass bottles have fluorinated lining.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt -98 °C
Extinktion ≤ 0.005 AU bei 260 nm, ≤ 0.005 AU bei 280 nm, ≤ 0.01 AU bei 254 nm, ≤ 0.1 AU bei 230 nm, ≤ 0.2 AU bei 220 nm, ≤ 0.4 AU bei 214 nm, ≤ 0.5 AU bei 210 nm
Farbe Farblos
Dichte 0.791 g/cm³
Siedepunkt 64.7 °C
Menge 1 l
Identifizierung Test bestanden
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität LC-MS & UHPLC-UV
Prozentgehaltsbereich Assay: Min. 99.9 % bei GC
Rückstand nach Verdampfung ≤ 1 ppm
Hinweise zum Prozentgehalt GC
Titrierbare Säure ≤ 0.0003 meq/g
Strukturformel CH3OH
Titrierbare Base ≤ 0.0002 meq/g
Dampfdruck 128 hPa bei 20 °C
Viskosität 0.55 W bei 20 °C
Wasser ≤ 0.02 %
Merck Index 15, 6029
Formelmasse 32.04
Reinheit (%) ≥ 99.9 %
Güte OPTIMA™ LC-MS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.