Learn More
Methanol, Ultra-Gradientenqualität, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10423861 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 l
Verpackung:
EcoTainer Sicherheitskanister aus Metall
Packungsgröße:
5 Liter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10423861 5 l EcoTainer Sicherheitskanister aus Metall 5 Liter
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10423861
Marke: JT Baker 8402.5000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Schnelle, reproduzierbare Leistung und Trennungsergebnisse. Methanol, Ultra-Gradientenqualität, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ ist ein anwendungsoptimiertes, auf seine Funktion getestetes HPLC-Reagenz/Lösungsmittel, das den Durchsatz und die Anwenderfreundlichkeit maximiert, ohne die Effizienz oder die Reproduzierbarkeit zu beeinträchtigen.
BAKER ANALYZED HPLC-Reagenzien sind hochgradig reine Lösungsmittel, Puffersalze und Modifikatoren für die mobile Phase zur Verwendung in analytischen und präparativen Trennungen. Sie sind für Forschungs- und Qualitätskontrollanwendungen optimiert, einschließlich Hochleistungsflüssigchromatographie, Gel-Permeations-Chromatographie und UV-spektralphotometrische Analysen.
  • Neukalibrierung bzw. Anpassungen aufgrund von Chargenänderungen werden minimiert, was eine optimale Leistung empfindlicher Instrumente erzielt.
  • Niedriges Background-Signal ohne störende Peaks
  • Niedrige UV-Absorption in kritischen Bereichen, gewährleistet durch UV-Absorptionstests an verschiedenen Punkten und durch Gradientenelutionstests
  • Fluoreszenztests auf Spurenverunreinigungen, die Interferenzen verursachen könnten
  • Funktionsgetestet für: Assay, Wasser, minimale Rückstände nach Verdampfung und UV-Absorption und Fluoreszenz in kritischen Bereichen
  • Gleich bleibende Qualität in allen Chargen, tatsächliche Chargenanalyse auf dem Etikett
  • Innovative Verpackungsoptionen, die die Lösungsmittelqualität am Einsatzort gewährleisten
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt -98 °C
Extinktion max. 0.20 bei 225 nm, max. 0.02 bei 254 nm, max. 0.01 bei 280 nm, max. 0.01 bei 350 nm
CAS 67-56-1
Dichte 0.79 g/cm3
Siedepunkt 64.7 °C
Menge 5 l
Explosionsgrenze 5.5 - 44 Vol.-%
Flammpunkt 11 °C
Zündpunkt 455 °C
Geruch Alkoholähnlich
Verpackung EcoTainer Sicherheitskanister aus Metall
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität Ultra-Gradientenqualität
Rückstand nach Verdampfung Max. 2 ppm
Summenformel CH4O
Titrierbare Säure Max. 0.0003 meq/g
Strukturformel CH3OH
Titrierbare Base Max. 0.0001 meq/g
MDL-Nummer MFCD00004595
Wasser Max. 0.02 %
Synonym Methylalkohol, Holzalkohol, Holzgeist, Holznaphtha, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Colombian Spirit, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC-Name Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Formelmasse 32.04 mol
Reinheit (%) Min. 99.8 %
Güte BAKER ANALYZED™ HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.