Learn More
Analytmischung, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke:  SPEX Certiprep 5081-B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 1173 Chem class : 3 Pack group : II
Artikelnummer. 16319797
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beinhaltet: Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
alpha-Chlordan5103-71-9500μg/ml
Bladex21725-46-2500μg/ml
Chlorbenzilat510-15-6500μg/ml
Chloroneb2675-77-6500μg/ml
Chlorothalonil1897-45-6500μg/ml
gamma-Chlordan5103-74-2500μg/ml
Hexachlorbenzol118-74-1500μg/ml
Hexachlorcyclopentadien77-47-4500μg/ml
Methyldacthal1861-32-1500μg/ml
Metolachlor51218-45-2500μg/ml
Metribuzin21087-64-9500μg/ml
Permethrin (c=39 %; t=59 %)52645-53-1500μg/ml
Propachlor1918-16-7500μg/ml
Terrazol2593-15-9500μg/ml
Trifluralin1582-09-8500 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Spezifikation
Analyte Mix B
For US EPA Method 508.1
Ethyl Acetate
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Alachlor; Aldrin; alpha-BHC; beta-BHC; Bladex; Butachlor; alpha-Chlordane; Chloroneb; Chlorobenzilate; Chlorothalonil; p,p«-DDD; p,p«-DDE; delta-BHC; Dieldrin; p
1 mL
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Analyte Mix B
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: acetone
Sonderangebote
Produkt nur für den Laborgebrauch