Learn More
Methoxy4-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-3-benzenemethanol, TRC
Artikelnummer. 30477564
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30477564 1 g 1 Gramm
30470263 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30477564 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2697151G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 113931-96-7
Summenformel C14H24O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 268.43
Synonym 4-tert-Butyldimethylsilyloxy-3-methoxybenzyl Alcohol
IUPAC-Name [4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-3-methoxyphenyl]methanol
SMILES COc1cc(CO)ccc1O[Si](C)(C)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methoxy4-(((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-3-benzenemethanol
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H24O3Si/c1-14(2,3)18(5,6)17-12-8-7-11(10-15)9-13(12)16-4/h7-9,15H,10H2,1-6H3
Formelmasse 268.1495