Learn More
(Methoxycarbonylsulfamoyl)-Triethylammoniumhydroxid, 97 %, inneres Salz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510463
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
29684-56-8
C8H18N2O4S
238.30
MFCD00077815
YSHOWEKUVWPFNR-UHFFFAOYSA-N
methoxycarbonylsulfamoyl triethylammonium hydroxide, burgess reagent, carbomethoxysulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulphamoyltriethylammonium hydroxide, methoxy-carbonylsulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulfa-moyl-triethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulphamoyl-triethylammonium hydroxide
11032497
CC[N+](CC)(CC)S(=O)(=O)[N-]C(=O)OC
29684-56-8
C8H18N2O4S
238.30
MFCD00077815
YSHOWEKUVWPFNR-UHFFFAOYSA-N
methoxycarbonylsulfamoyl triethylammonium hydroxide, burgess reagent, carbomethoxysulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulphamoyltriethylammonium hydroxide, methoxy-carbonylsulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulfa-moyl-triethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulphamoyl-triethylammonium hydroxide
11032497
CC[N+](CC)(CC)S(=O)(=O)[N-]C(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (Methoxycarbonylsulfamoyl)triethylammonium hydroxide
Schmelzpunkt 76.0°C to 79.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3O2CNSO2N(C2H5)3
Menge 1 g
Fieser 14,208
Merck Index 15,1505
IUPAC-Name (methoxycarbonyl)[(triethylazaniumyl)sulfonyl]azanide
Formelmasse 238.31
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Methoxycarbonylsulfamoyl)triethylammonium hydroxide, inner salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.