Learn More
Methoxychlor, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15455999
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
72-43-5
C16H15Cl3O2
345.644
MFCD00000803
IAKOZHOLGAGEJT-UHFFFAOYSA-N
methoxychlor, p,p'-methoxychlor, dmdt, dimethoxy-ddt, methoxy-ddt, methoxcide, metox, maralate, marlate, moxie
4115
CHEBI:6842
1-Methoxy-4-[2,2,2-trichlor-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]Benzol
COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)OC)C(Cl)(Cl)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
72-43-5
C16H15Cl3O2
345.644
MFCD00000803
IAKOZHOLGAGEJT-UHFFFAOYSA-N
methoxychlor, p,p'-methoxychlor, dmdt, dimethoxy-ddt, methoxy-ddt, methoxcide, metox, maralate, marlate, moxie
4115
CHEBI:6842
1-Methoxy-4-[2,2,2-trichlor-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]Benzol
COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)OC)C(Cl)(Cl)Cl
Molekül mit östrogener Aktivität
Molecule with estrogenic activity
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methoxychlor
Schmelzpunkt 87°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 2057367
Merck Index 14,5990
Formelmasse 345.65
Physikalische Form Kristallpulver